Tisk…
Chlorid sodný Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor Performance Materials
P135-33EA 2330 CZK
P135-33 P135-38
Chlorid sodný Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5