Tisk…
Uhličitan sodný monohydrát 99,5, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Synonyms: Sodium carbonate hydrous, Soda monohydrate
3598-07EA 0 CZK
3598-07 3598-09
Uhličitan sodný monohydrát 99,5, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Uhličitan sodný monohydrát
Vzorec: Na₂CO₃·1H₂O
MW: 124
Bod tání: 107.85
MDL Number: MFCD00149177
CAS číslo: 5968-11-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
ACS - Assay (Na₂CO₃·H₂O) ≥99.5 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Loss on Drying at 150°C 13.0 - 15.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.03 %
ACS - Silica (SiO₂) ≤0.005 %
ACS - Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.004 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm