Tisk…
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Synonyms: Sorbitan monolaurát, ethoxylovaný
X251-07EA 11050 CZK
X251-07 X251-09
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Polysorbate 20
Vzorec: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00165986
CAS číslo: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
Not intended for Injectable Drug Use.