Methanol, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
5279.2500EA
6430
CZK
5279.2500
Methanol, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T.Baker®
Methanol
Vzorec:
CH₃OH MW: 32,04 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS číslo: 67-56-1 UN: 1230 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Assay (by GC) | min. 99.9 % |
Acidity | max. 0.0005 meq/g |
Evaporation Residue | max. 5 ppm |
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) | max. 5 ng/l |
Water (KF) | max. 0.02 % |