Tisk…
Chlorid manganatý tetrahydrát 98.0-101.0% (by EDTA titration), crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Varování
2540-07EA 0 CZK
2540-07 2540-01 2540-R 2540-05
Chlorid manganatý tetrahydrát 98.0-101.0% (by EDTA titration), crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Chlorid manganatý tetrahydrát
Vzorec: MnCl₂·4H₂O
MW: 197,9 g/mol
Bod varu: 1190 °C (1013 hPa)
Bod tání: 58…59 °C
Hustota: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149792
CAS číslo: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05751
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 98.0 - 101.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
ACS - Assay (MnCl₂·4H₂O) (by EDTA titrn) 98.0 - 101.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 3.5 - 6.0
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.05 %
ACS - Zinc (Zn) ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm