Tisk…
Chlorid hořečnatý hexahydrát 99.0-105.0%, flakes FCC, Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor Performance Materials
5954-24EA 17630 CZK
5954-24 5954-32
Chlorid hořečnatý hexahydrát 99.0-105.0%, flakes FCC, Macron Fine Chemicals™
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Vzorec: MgCl₂·6H₂O
Bod varu: 1412 °C (1013 hPa)
Bod tání: 117 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149781
CAS číslo: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Food GMP Manufactured Product
Meets F.C.C. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical
Appearance Passes Test
FCC - Identification A Passes Test
FCC - Identification B Passes Test
FCC - Assay (MgCl₂.6H₂O) 99.0 - 105.0 %
FCC - Ammonium (NH₄) ≤0.005 %
FCC - Lead (Pb) ≤4 mg/kg
FCC - Sulfate (SO₄) ≤0.03 %
Solubility Passes Test