Tisk…
Chlornan sodný 1,3 - 1,6% available chlorine, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
3941.0100PEEA 0 CZK
3941.0100PE 3941.1000PE
Chlornan sodný 1,3 - 1,6% available chlorine, J.T.Baker®
Chlornan sodný
Vzorec: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
MDL Number: MFCD00011120
CAS číslo: 7681-52-9
UN: 3212
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Active Chlorine 1.3 - 1.6 %