Chlornan sodný 0,5 - 0,7% available chlorine, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
3917.EA
891
CZK
3917.
Chlornan sodný 0,5 - 0,7% available chlorine, J.T.Baker®
Chlornan sodný
Vzorec:
ClNaO MW: 74.44 Bod tání: -6 |
MDL Number:
MFCD00011120 CAS číslo: 7681-52-9 UN: 3212 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,08702 |
Výsledky specifikačního testu
Active Chlorine | 0.5 - 0.7 % |