Tisk…
Kyselina chlorovodíková solution_SC 10% Biotech Reagent, meetSpec_Ph.Eur., Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor Performance Materials
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
P111-33EA 842 CZK
P111-33 P111-38 P111-39 P111-40
Kyselina chlorovodíková solution_SC 10% Biotech Reagent, meetSpec_Ph.Eur., Macron Fine Chemicals™
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MW: 36.46 g/mol
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8 II