Tisk…
Kyselina chlorovodíková Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor Performance Materials
P112-33EA 878 CZK
P112-33 P112-36
Kyselina chlorovodíková Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,II