Tisk…
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor Performance Materials
P116-33EA 2150 CZK
P116-33 P116-42
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Vzorec: Na₂HPO₄·12H₂O
MDL Number: MFCD00149181
CAS číslo: 10039-32-4