Tisk…
Oxid kobaltnato-kobaltitý, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Synonyms: Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
1691-08EA 0 CZK
1691-08 1691-09
Oxid kobaltnato-kobaltitý, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Oxid kobaltnato-kobaltitý
Vzorec: Co₃O₄
MW: 240.8
Bod tání: 895
MDL Number: MFCD00010939
CAS číslo: 1308-06-1
Merck Index: 13,02454