Tisk…
Uhličitan vápenatý Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor Performance Materials
Synonyms: Marble
P104-33EA 1300 CZK
P104-33 P104-38
Uhličitan vápenatý Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Uhličitan vápenatý
Vzorec: CaCO₃
MW: 100.09
Bod tání: 825
MDL Number: MFCD00010906
CAS číslo: 471-34-1
Merck Index: 13,01658