Tisk…
Kyselina boritá Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor
Synonyms: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
P144-33EA 0 CZK
P144-33 P144-42
Kyselina boritá Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Kyselina boritá
Vzorec: B(OH)₃
MW: 61.83
Bod varu: 185
Bod tání: 160
MDL Number: MFCD00011337
CAS číslo: 10043-35-3
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM