Síran amonný ≥99.0%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor Performance Materials
|
Varování
|
3512-65EA
91770
CZK
3512-65
3512-06
3512-12
3512-25
3512-28
3512-88
Síran amonný ≥99.0%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Síran amonný
Vzorec:
(NH₄)₂SO₄ Bod tání: 336…339 °C Hustota: 1,77 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003391 CAS číslo: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Merck Index: 13,00559 |
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | ≥99.0% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≤0.005% |
ACS - Assay ((NH₄)₂SO₄) (A.C.S.) | ≥99.0 % |
ACS - Residue on Ignition | ≤0.005 % |
ACS - pH of 5% Solution at 25°C | 5.0 - 6.0 |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.005 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤3 ppm |
ACS - Nitrate (NO₃) | ≤0.001 % |
ACS - Phosphate (PO₄) | ≤3 ppm |
ACS - Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy Metals (as Pb) | ≤3 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.200 ppm |