Tisk…
Aceton, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
3413.5000EA 0 CZK
3413.5000 3413.9010
Aceton, J.T.Baker®
Aceton
Vzorec: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
MDL Number: MFCD00008765
CAS číslo: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=14060ee06e1694ad879b7689cbcf85e74aa62c24&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (by GC) min. 99 %