Tisk…
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid) ≥98%, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Varování
Synonyms: EGTA, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® FE PA, Idranal® VI, Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Ethylene Glycol Bis(2-aminoethyl Ether)-N,N,N,N-tetraacetic acid, 3,12-Bis(carboxymethyl)-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, Titriplex® VI
Management of Change (MOC) category = N
L657-06EA 0 CZK
L657-06 L657-05
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid) ≥98%, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
Vzorec: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
MW: 380.35
Bod tání: 240…244 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004291
CAS číslo: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98 %
Assay (C₁₄H₂₄N₂O₁₀) ≥98 %