Tisk…
VWR®, Utěrky průmyslové, hladké, tyrkysové
Dodavatel: VWR Collection
115-2396EA 5270 CZK
115-2396 115-2397
VWR®, Utěrky průmyslové, hladké, tyrkysové
Ubousky/Utěrky Utěrky jednorázové a ručníky Ubrousky pro běžné aplikace
Tyto spunlace ubrousky vyrobené z 55 % dřevěné buničiny a 45 % polyesteru jsou extrémně pevné, i když jsou mokré.
  • nízké uvolňování částic a vláken
  • odolné vůči kyselinám a rozpouštědlům
  • vysoká účinnost a objem absorpce
  • neobsahuje žádná pojiva, bez obsahu silikonů
  • recyklovatelné
  • s certifikátem pro styk s potravinami
Typické využití: farmaceutické aplikace, letecký průmysl, polovodičový průmysl, potravinářství, automobilový průmysl, laboratoře, tisk a zdravotní péče.
Hustota: 73 g/m²
Absorpce: 600%