Tisk…
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 97%, crystalline powder
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H37099.14 H37099.06
H37099.14EA 12390 CZK
H37099.14 H37099.06
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 97%, crystalline powder
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
Used as pharmaceutical intermediate.
  • Incompatible with oxidising agents
  • Synonym: 3,4-Dimethylpyrazole
Vzorec: C₅H₈N₂
MW: 96,133 g/mol
Bod tání: 53…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462154
CAS číslo: 2820-37-3
EINECS: 429-130-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Colour) White to cream
Form Crystalline powder
Assay (GC) >96,0%
Solubility Slightly soluble in water