Tisk…
VWR®, Destičky s hlubokými čtvercovými jamkami, 96jamkové, zpevněné pro využití v genomických oborech
Dodavatel: VWR Collection
732-3331EA 7400 CZK
732-3331 732-3332
VWR®, Destičky s hlubokými čtvercovými jamkami, 96jamkové, zpevněné pro využití v genomických oborech
Mikrodestičky Destičky s hlubokými jamkami
Se zpevněnými stěnami a dnem s podpůrným žebrováním jsou tyto 2ml destičky z PP s čtvercovými jamkami vhodné a bezpečné pro extrakci DNA z rostlinného materiálu. Celkový objem jamek je 2,12 ml a to dává k dispozici 1,90 ml pracovního objemu na jamku v destičce s výškou 45 mm.
  • vyrobeno z čistého, panenského PP bez extrahovatelných látek, velice přísně testováno na výluhy
  • pevný, stabilní a tuhý - schopný odolat mechanickému namáhání v homogenizátorech
  • vyrobeno dle specifikací ANSI/SLAS
  • bez obsahu RNázy, Dnázy
Informace o príslušenství: K destičkám jsouMore Product Information