Tisk…
Víčka exsikátorů, WERTEX typ DURAN®
Dodavatel: witeg Labortechnik
24.430.46 24.430.61 5.076.300
467-1460EA 3710 CZK
467-1460 467-1481 467-1490
Víčka exsikátorů, WERTEX typ DURAN®
Víčka Víka k exsikátorům
DURAN®, clear borosilicate glass, 3,3. Suitable for WERTEX type vacuum desiccators.
  • With special tube (NS 24/29, Type WERTEX)
  • With ring-grooved flange