Tisk…
Kompatibilní úklidový systém pro čisté prostory, ClipperMop™
Dodavatel: Texwipe
TX7102 TX7103
141-0101EA 5420 CZK
141-0101 141-0102
Kompatibilní úklidový systém pro čisté prostory, ClipperMop™
Mopy
Mopy ClipperMop™ do čistých prostor jsou navrženy pro použití standardních 230×230 mm (9×9'') a 310×310 mm (12×12'') utěrek do čistých prostor, což eliminuje potřebu kvalifikace a inventarizace dalších utěrek nebo návleků na mop. Hlavice mopu používá k upevnění jednoho nebo více utěrek neabrazivní polyethylenové svorky. Metoda připevnění utěrky ClipperMop™ neuvolňuje částice, vlákna nebo špínu. Celou úklidovou sadu lze sterilizovat gama zářením, chemikáliemi, parami peroxidu vodíku (VHP) nebo ethylenoxidem (EtO). Teleskopické držadlo potažené ocelovým práškem lze prodloužit z 73 na 134 cm.
  • rychlá a snadná výměna utěrky
  • sestava s otočnou hlavicí se dostane na špatně dostupná místa
  • lehká, snadná manipulace
Úklidový systém ClipperMop™ lze použít s mokrými, suchými nebo sterilními utěrkami a je kompatibilní s protokolem k ISO třídy 3 až 8 čistých prostor sterilních a aseptických ploch.