Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, multifunkční, Amplitude™ Sigma™
Dodavatel: CONTEC
AMSI0001 AMSI0003 AMSI0002
115-0573EA 833 CZK
115-0573 115-0609 CONTAMSI0002
Utěrky pro čisté prostory, multifunkční, Amplitude™ Sigma™
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Netkané utěrky z hydraulicky spojované směsi celulózy - 55% a polyesteru - 45% jsou velice savé, pevné a čisté.
  • pevné a odolné, vlhčené nebo suché
  • nízká úroveň uvolňování částic a extraktů
  • K dispozici také předem nasycené jako ubrousky PROSAT® a SATWipes®
Ideální k použití při nenáročných úkonech běžného čištění nebo úklidu rozlitých kapalin ve farmaceutickém, biotechnickém, elektronickém a polovodičovém průmyslu, v průmyslu zdravotnických prostředků a při výrobě desek s plošnými spoji.
Vhodné pro použití v čistých prostorách třídy 1000, ISO 6.
Barva: Bílá
Upozornení: Nejaktuálnější údaje, poslední výsledky testů a testovací metody jsou uvedeny na stránkách dodavatele.