Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, multifunkční, Amplitude™ EcoCloth™
Dodavatel: CONTEC
AMEC0003 AMEC0004 AMEC0005 AMEC0001 AMEC0002
115-0570EA 915 CZK
115-0570 115-0571 115-0572 115-0569 115-0608
Utěrky pro čisté prostory, multifunkční, Amplitude™ EcoCloth™
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Netkané savé utěrky z celulózy/polyesteru, jsou velice savé a současně díky nízké hmotnosti také ekonomické.
  • lehké a velice savé utěrky jsou určené pro aplikace citlivé na poškrábání
  • materiál z hydraulicky spojovaných vláken je velice pevný a odolný vůči rozpouštědlům
  • nízká úroveň uvolňování částic a extraktů
Doporučeno k běžnému čištění ve farmaceutickém, biotechnickém, elektronickém a polovodičovém průmyslu, v průmyslu zdravotnických prostředků a při výrobě desek s plošnými spoji. Ideální pro čištění produktů před vstupem do čistých prostor nebo proMore Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Model Amplitude™ EcoCloth™
Environmentally Preferable
Základní hmostnost 56 g/m²
Savost - vnější 356 ml/m²
Savost - vnitřní 6,4 ml/g
Absorbance - rychlost < 1 s
Extrakty - za použití deionizované vody 0,013 g/m²
Extrakty - za použití izopropylalkoholu 0,032 g/m²
Vlákna (>100 µm) 29×10³/m²
Generace částic (>=0.5 µm) 30,0 × 10⁶/m²
Ionty - chlór 12,4 ppm
Ionty - sodík 16,2 ppm