Tyto bezpečnostní brýle s jednotným zorníkem jsou k dipozici s pěti možnostmi zorníku: čirý, žlutý pro lepší kontrast v podmínkách se slabým osvětlením, kouřový pro ochranu proti oslnění sluncem, světle zlatý zrcadlový pro vnitřní/vnější použití, infračervený odstín pět pro určitá sváření/řezaní a pájení a červeno-oranžový proti intenzivní modré barvě.
- PC zorník optické třídy 1 pro nejvyšší optickou čistotu a delší nošení
- nastavitelný úhel zorníku pro individuální přizpůsobení
- nastavitelná délka postranic (4 pozice) pro pohodlí uživatele a dobré přizpůsobení
- integrovaný pracovní štít Browguard pro lepší ochranu
- měkké vnitřní polstrování na postranicích pro větší stabilitu
Hmotnost: 26 g
Certifikace: EN 166, EN 170/172