Tisk…
Fit test pro respirátory, FT10
Dodavatel: 3M
FT10 FT14
111-0453EA 12440 CZK
111-0453 111-2539
Fit test pro respirátory, FT10
Polomasky a filtrační respirátory
Testovací sady a příslušenství pro splnění požadavků na fit testy respirátoru dle požadavků OSHA. Produkt je vhodný k použití při kontrole těsnosti mezi obličejem a respirátorem používaných k ochraně před částicemi nebo plyny/výpary s částicovým filtrem. FT-10 používá testovací roztok sacharinu sodného,​který produkuje sladký degustační aerosol.
  • Kvalitativní testovací soupravy jsou vhodné pro testování nositelů jednorázových respirátorů a polomasek vybavených částicovým filtrem
  • Soupravy se spoléhají na 'chuťový test' k posouzení úrovně přilnutí respirátoru k obličeji nositele
Pro tyto respirátory 3M: 8812, 9322, 8835, a řady 4000, 6000 a 7500.
Certifikace: Těsnost respirátoru by měla být podle požadavků nařízení o kontrole nebezpečných látek (COSHH) pravidelně testována. Souprava splňuje kritéria pro testování podle současného standardu OSHA pro ochranu dýchacích orgánů: 29 CFR 1910.134, Příloha A.
Informace o dodávce: sada obsahuje kapuci, límec, 2 rozprašovače, roztok citlivosti sladké chuti, fit testovací roztok sladké chuti a laminované uživatelské pokyny