Tisk…
Polomasky filtrační jednorázové, FFP3, pro zdravotnictví, Aura™, 1883+
Dodavatel: 3M
Aura™
111-1525EA 2750 CZK
111-1525
Polomasky filtrační jednorázové, FFP3, pro zdravotnictví, Aura™, 1883+
Polomasky a filtrační respirátory Polomasky filtrační, jednorázové Polomasky k filtraci částic
Jedinečný respirátor FFP3 s dvojí ochranou a přidaným výdechovým ventilem pro pohodlí.
  • 3panelový design pro lepší pohodlí s výhodou individuálně zabaleného skládaného produktu
  • obsahuje zakrytý ventil namontovaný na přední straně respirátoru, který zabraňuje tvorbě tepla a vlhkosti z vydechovaného vzduchu
  • splňuje požadavky a je testován na bakteriální filtrační účinnost (BFE) a odolnost k postřiku
  • červeně označené náhlavní pásky pro snadnou identifikaci úrovně ochrany FFP3
Certifikace: Nejvyšší úroveň ochrany Přiřazený ochranný faktor = 20
Upozornení: *Univerzální velikost