Tisk…
Míchačka magnetická s ohřevem, řada C MAG HS
Dodavatel: IKA
3581002 3581003 3581202 3581400 3581402 3581403 3581000 3581200 9015900
442-0711EA 13710 CZK
442-0711 442-0716 IKAA3581202 442-0718 442-0713 442-0719 442-0715 442-0742 442-0682
Míchačka magnetická s ohřevem, řada C MAG HS
Míchadla Michačky magnetické s ohřevem
Kompaktní topná deska s chemicky odolným povrchem z keramiky. Vyvýšený regulační panel minimalizuje kontakt s roztoky v případě rozlití a zajišťuje dobrou čitelnost displeje a snadné nastavení teploty. Jednotky mají digitální zobrazení chybového kódu, "horký" horní indikátor, který naznačuje, že povrch je horký a že má silnou magnetickou přilnavost.
  • řízení mikroprocesoru odešle zpětnou vazbu k motoru a varné desce, aby udrželo konstantní otáčky a nastavilo teplotu
  • C-MAG HS 7 a C-MAG HS 10 mohou být použity s kontaktním teploměrem např. ETS-D5, umožňující př