Tisk…
Míchačka magnetická s ohřevem, řada C-MAG MS
Dodavatel: IKA
3582402 3582603 3582602 3582403 3582400 3582203 3582202 3582200 3582600
442-0709EA 15480 CZK
442-0709 442-0724 442-0710 442-0722 442-0721 442-0720 442-0708 442-0733 442-0723
Míchačka magnetická s ohřevem, řada C-MAG MS
Míchadla Míchačky magnetické
Kompaktní topná deska s chemicky odolným povrchem z keramiky. Zvýšený ovládací panel minimalizuje kontakt s rozlitými tekutinami.
  • výkonný motor
  • silná magnetická přilnavost brání v oddělení míchadla
  • mikroprocesorové řízení pošle zpětnou vazbu motoru pro udržení konstantní rychlosti
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21