Tisk…
Lyofilizátory, stolní, FreeZone®
Dodavatel: LABCONCO
700201030 700202030 700401030 700402030 700801030 700802030 710201030 710202030 710401030 710402030 720401030 720402030
535-0393EA 300960 CZK
535-0393 535-0395 535-0397 535-0399 535-0387 535-0388 535-0401 535-0403 535-0405 535-0407 535-0416 535-0417
Lyofilizátory, stolní, FreeZone®
Lyofilizátory
Stolní lyofilizátory FreeZone® jsou navrženy pro lyofilizaci lehkého až středního množství vzorků. Kompaktní design je ideální pro laboratoře s omezenou podlahovou plochou.
  • Konzistentní, vysoce kvalitní výsledky s flexibilním programováním a sběrem dat na palubě
  • Náročné vzorky jsou snadné s příslušenstvím navrženým speciálně pro laboratorní vzorky
  • Vnější povrch z broušené nerezové oceli a ledovcově bílé, práškově lakovaný s modrými akcenty
  • Možnost detekce koncového bodu End-Zone™ odstraňuje odhad suchosti vzorku
  • Sběrná cívka a komora potažená PTFE pro zpracování korozivních sloučenin
  • Senzor vlhkosti, který zabraňuje spuštění chlazení nebo vakua, když je detekována vlhkost v odtokovém potrubí
OS Lyo-Works™ zprostředkovává prostřednictvím barevného dotykového displeje zobrazení teploty kolektoru a hodnoty vakua v reálném čase. Provádění záznamů a zobrazení dat pouhým dotykem pro maximalizaci kvality vzorku a minimalizaci doby běhu. Uživatel může nastavit vlastní jazyk, časové pásmo, teplotu a vakuum. Upozornění a aktuální informace ohledně provozních parametrů mohou být automaticky zasílány na e-mailové adresy zadané uživatelem. Snímač vlhkosti zabraňuje zahájení chlazení nebo odsávání, pokud je v potrubním systému detekována vlhkost.
Kolektory, které dosahují teploty —50 °C jsou k dispozici s objemem od 2,5 do 18 l. Lyofilizátory, jejichž kolektory dosahují minimální teploty –84 °C jsou ideální pro sušení vzorků s nízkým eutektickým bodem, včetně vzorků s obsahem acetonitrilu. Lyofilizátory FreeZone® 4,5 l mohou také dosahovat teplot až –105 °C, ty jsou vhodné pro vzorky obsahující zředěný methanol a ethanol.
Informace pro objednávání: vakuové čerpadlo s výtlakem nejméně 98 litrů za minutu, maximálním tlakem 0,002 mbar, olivky pro vakuovou hadici 3/4 ”ID, sušicí tácy a další příslušenství a skleněné nádobí nejsou součástí dodávky zařízení, objednávejte je prosím zvlášť. Pro více informací kontaktujte prosím svého obchodního zástupce Avantor.