Tisk…
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® Butyl, 38-514 / 38-520
Dodavatel: Ansell
38-514/10 38-514/7 38-514/8 38-514/9 38-520/10 38-520/9 38-520/8 38-520/7 38-520/11
112-3781EA 2400 CZK
112-3781 112-3778 112-3779 112-3780 112-1269 112-1268 112-1570 112-1569 ANSE38-520/11
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® Butyl, 38-514 / 38-520
Rukavice
Maximální ochrana před nebezpečnými chemikáliemi Tyto rukavice vyrobené z butylu nabízejí účinnou ochranu proti podstatně širšímu spektru agresivních průmyslových chemikálií než běžné materiály rukavic, jako je nitril, neopren a latex.
  • Volnost pohybu, pohodlí a vynikající přilnavost
  • Navrženo pro pohodlí – s přirozeným, zakřiveným ergonomickým tvarem a měkkým pocitem
  • Složení bez latexu: Žádné riziko alergických reakcí souvisejících s latexem
  • Účinná ochrana proti aldehydům, ketonům a esterům a také koncentrovaným minerálním kyselinám
Length: 350 mm
Colour: Black
EN 374, EN 388, Cat. III; AQL 1.5
Certifikace: EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN ISO 374-5:2016, EN 388, Cat. III; AQL 1,5