Tisk…
Polomaska na filtraci částic, 8825+ a 8835+
Dodavatel: 3M
8825PLUS 8835PLUS
111-2293EA 1960 CZK
111-2293 111-2326
Polomaska na filtraci částic, 8825+ a 8835+
Polomasky a filtrační respirátory Polomasky filtrační opakovatelně použitelné Polomasky
Respirátor na filtraci částic 3M™ 8825+ byl navržen tak, aby se lépe přizpůsobil různým tvarům a velikostem obličeje uživatelů. S robustní skořápkou a designem tvaru poháru splňuje tento respirátor zvláštní požadavky na test FFP (filtrování částic před obličejem).
  • pružný materiál zlepšuje přizpůsobení různým velikostem a tvarům obličeje
  • vysoce výkonný filtrační materiál skrze který lze snadno dýchat
  • ventil 3M™ Cool Flow™ zajišťuje efektivní odchod zahřívání směrem dolu, a tím pomáhá minimalizovat mlžení ochranných brýlí
  • nastavitelné barevné upínací řemínky se 4bodovou regulací pomáhají zajistitlepší pocit bezpečí
  • EN 149 značení ‘R’: Opakovaně použitelná - tato maska může být použita pro více než jednu směnu.
Lze používat v horkých vlhkých prostředích. Pro širokou škálu tvarů a velikostí obličeje.