Tisk…
VWR®, Destičky pro tkáňové kultury, 3D scaffold
Dodavatel: VWR Collection
734-2970EA 7730 CZK
734-2970 734-2971 734-2972
VWR®, Destičky pro tkáňové kultury, 3D scaffold
Mikrodestičky Destičky pro bunečné kultury
Destičky pro tkáňové kultury VWR® 3D jsou vyrobeny z polystyrenu (GPPS) s polystyrenovou oporou buněk a umožňují nejvyšší možnou simulaci trojrozměrného prostředí tkáně v podmínkách in vivo, poskytují tak ideální prostředí pro přirozenou interakci a tkáňový růst, maximalizují kultivační plochu a poskytují větší výtěžky.
  • vysoce konzistentní „lešení“ (Ø vlákna 500 μm a velikost pórů 260 μm) se 3D kanály umožňujícími vysokou konektivitu, přenos živin, konzistentní metabolickou aktivitu a přesné výsledky kultivace
  • povrch rezistentní k cytokinům a růstovým