Tisk…
Copper chromite, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
209317-100G 209317-500G
SIAL209317-100GEA 2700 CZK
SIAL209317-100G SIAL209317-500G
Copper chromite, Sigma-Aldrich®
Copper chromite
Used in battery manufacturing.
Synonym: Copper chromium oxide.
Vzorec: Cr₂Cu₂O₅
MDL Number: MFCD00044868
CAS číslo: 12053-18-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Form Powder