Tisk…
VWR®, Systémy filtrační, vakuové, PVDF, SFCA, nylon
Dodavatel: VWR Collection
514-1047EA 5830 CZK
514-1047 514-1048 514-1012 514-1013 514-1014 514-1015 514-1016 514-1017 514-1018 514-1019 514-1020 514-1021 514-1022 514-1023 514-1024 514-1025 514-1026 514-1027 514-1028 514-1029 514-1030 514-1031 514-1032 514-1033 514-1034 514-1035 514-1036 514-1037 514-1038 514-1039 514-1040 514-1041 514-1042 514-1043 514-1044 514-1045 514-1046 514-1049 514-1050 514-1051 514-1052 514-1053 514-1054 514-1055 514-1056 514-1057 514-1058 514-1059 514-1060 514-1061 514-1062 514-1063 514-1064 514-1065 514-1066 514-1067
VWR®, Systémy filtrační, vakuové, PVDF, SFCA, nylon
Filtry Nástavce filtrační
Tyto vakuové systémy jsou velice užitečné při separaci a purifikaci vzorků velkých objemů.
  • Velké vroubkování na uzávěru láhve
  • Široké a snadno přístupné hrdlo láhve pro efektivní a stabilní nalévání
  • Gravírovaná promoce
  • Ergonomicky tvarované boční stěny a límec
  • Hadicová spojka se hodí pro různé průměry hadic
  • Sterilizováno elektronovým paprskem
  • Nepyrogenní
PVDF membrána: velmi nízká vaznost proteinů; pro filtrace neagresivních vodných a slabých organických roztoků nebo tam, kde je důležitá vysoká obnova proteinů.
Nylonová membrána: kompatibilita s širokou řadou chemikálií při filtraci vodných nebo organických rozpouštědel, hydrofobní, lze používat při širokém rozsahu pH.
Informace o dodávce: Každá jednotka je individuálně značená číslem šarže pro snadnou identifikaci a dohledatelnost.
Balení: Baleno v zalepených sáčcích. Uzávěr sběrné nádoby je balen zvlášť.