Tisk…
Xylen (směs izomerů) ≥98.0%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor Performance Materials
6781-25EA 3720 CZK
6781-25
Xylen (směs izomerů) ≥98.0%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Xylen (směs izomerů)
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
MDL Number: MFCD00077264
CAS číslo: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3,III
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) Min. 98,0%
Water (KF) Max. 0,05%
Titrable acid (meq/g) Max. 0,0005
Residue after evaporation Max. 0,002%
Substances darkened by H₂SO₄ Passes test
Sulphur compounds Max. 0,001%