Tisk…
Hydroxid sodný 0,01 mol/l (0,01 N) volumetric solution
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: Caustic soda
181845.1211 181845.1210
APPC181845.1211EA 1150 CZK
APPC181845.1211 APPC181845.1210
Hydroxid sodný 0,01 mol/l (0,01 N) volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,III