Tisk…
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Amino (NH₂)
Dodavatel: Avantor
7307-09EA 10110 CZK
7307-09 7307-02 7307-01
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Amino (NH₂)
Kolony chromatografické
Kolony BAKERBOND spe™ jsou jednorázové předplněné PP kolony s vysokokapacitním sorbentem ve dvou 20 µm PE fritách.
  • Na bázi oxidu křemičitého
  • Extrakce sloučenin z objemů roztoku vzorku od několika set µl až do 1 l
  • Zpracování vakuem, přetlakem nebo centrifugací
Obecné aplikace: Lipidy (mastné kyseliny, cholesterol).
SPE kolony je možné použít pro normální fáze.