Tisk…
VWR®, Calibrated Electronic Verification Thermometers
Dodavatel: VWR Collection
620-0904EA 3320 CZK
620-0904 620-2148 620-2344
VWR®, Calibrated Electronic Verification Thermometers
Teploměry Teploměry digitální
Digitální teploměry ověřují teploty vzorků v mrazničkách, chladničkách, inkubátorech a sušárnách. Přesné ověření teploty vzorku bez kontaminace se dosáhne použitím naplněné láhve (součástí balení) místo vzorku.
  • individuálně označeno sériovým číslem
Plastové láhve nelze používat v sušárnách.
Certifikace: ISO 17025, ISO/IEC 17025:2005, NIST.
Informace o dodávce: dodáváno s vícejazyčným návodem (angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština a španělština) a bateriemi typu AAA nebo LR44 (620-2148).
Upozornení: * Vnitřní
** Vnější