Tisk…
VWR®, Calibrated Electronic Thermometers with Stainless Steel Probe
Dodavatel: VWR Collection
620-0916EA 1730 CZK
620-0916 620-2343 620-2709 620-2710
VWR®, Calibrated Electronic Thermometers with Stainless Steel Probe
Teploměry Teploměry digitální
Tyto vysoce přesné digitální teploměry s chemicky odolnými sondami monitorují teplotu léčiv, vakcín, chemikálií, krve a krevních produktů, potravinářských výrobků a dalších.
  • funkce zařízení: zaznamenání 10 událostí, max./min. teploty, časovač a alarm
  • kalibrační body: 0; 100 °C
Certifikace: NIST, individuální sériové číslo, označení CE, ISO/IEC 17025:2005.
Informace o dodávce: dodáváno s dokumentací o kalibraci a akreditovanou laboratoří a vícejazyčným návodem (angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština a španělština) a bateriemi typu AAA.