Dodavatel: KIMBERLY CLARK
90627 90628 90629 90625 90626
112-4847EA 1070 CZK
112-4847 112-4848 112-4849 112-4845 112-4846
Rukavice, nitrilové, Kimtech™ Purple Nitrile™
Rukavice
Tyto rukavice poskytují ochranu v přírodních vědách a farmaceutické výrobě. Bez obsahu latexu a silikonu, antistatické bezpečnostní rukavice poskytují veškeré pohodlí a jistotu jejich potřeby ve výzkumných laboratořích. Syntetický nitrilový polymer (acrylonitril butadien) je velmi vodotěsný, minimalizuje riziko děr, po nasazení rukavice rozptylují statickou elektřinu a snižují riziko přecitlivělosti na latex nebo silikon, udržují ruce zdravé a chráněné, zatímco podporují bezkontaminační výzkum.
  • velmi dobrá ochrana, čistota a kvalita
  • silnější a tenší než latex, s lepší ochranou proti š