Tisk…
Rukavice, nitrilové, Kimtech™ Blue Nitrile
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
97982 97984 97985
112-4867EA 0 CZK
112-4867 112-4869 112-4870
Rukavice, nitrilové, Kimtech™ Blue Nitrile
Rukavice
Tyto rukavice jsou vyrobeny z nitrilu namísto z přírodního latexu, což snižuje pravděpodobnost reakcí souvisejících s rukavicemi typu I.
  • Vyrobeny ze syntetického nitrilového polymeru a tudíž neobsahují silikon a latex
  • Hladký styl bisque zajišťuje vynikající hmatovou citlivost při manipulaci s vlhkými a suchými předměty
  • Manžety s o-kroužkem pro vyšší pevnost a snazší nasazení a sundání
  • Kompatibilní ochrana proti virům, postříkání chemikálií a mikrobiologickým rizikům
  • Ochrana proti virům dle ISO 16604 metoda B:2004
  • Staticky disipativní při použití a antistatické, splňují požadavky dle normy EN 1149-5
Vhodné pro širokou škálu nesterilních aplikací, rukavice KIMTECH SCIENCE* Blue Nitrile jsou navrženy k ochraně laboratorních procesů prostřednictvím minimalizaci rizika kontaminace a zvýšení produktivity. Ideální pro použití v chemii, biochemii, mikrobiologii, virologii, přírodních vědách, biomedicínském výzkumu, forenzních vědách a nesterilní výrobě léků.
EN 374, EN 455, EN 1149-5; Cat. III, AQL 1,5
Thickness: 0,12 mm (palm), 0,15 mm (finger)
Colour: Blue
EN 374, EN 455-1/-2/-3, Cat. III, AQL 1,5
Certifikace: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5