Tisk…
Opakovaně použitelné polomasky, X-plore® 3300 a X-plore® 3500
Dodavatel: Dräger
R55330 R55331 R55332 R55350 R55351 R55352 R56960
111-0416EA 737 CZK
111-0416 111-0415 111-0414 111-0413 111-0412 111-0411 111-0407
Opakovaně použitelné polomasky, X-plore® 3300 a X-plore® 3500
Polomasky a filtrační respirátory Polomasky filtrační opakovatelně použitelné Polomasky
Polomaska X-plore® 3300 a 3500 je cenově a údržbově nenáročná. Je vybaveny dvěma bočními bajonetovými spoji, které umožňují použití celého rozpětí bajonetových filtrů.
  • Flexibilní nosní část poskytuje extra těsné utěsnění a vynikající přizpůsobení i při nošení ochranných brýlí
  • Boční filtry a mělký design poskytují výjimečné zorné pole a X-plore® se perfektně hodí pod ochranné zorníky
  • Měkká kolébka na hlavu FlexiFit se perfektně hodí pro všechny tvary hlavy - bez zachycení vlasů; pod přilbami je také sotva znatelný
  • Snadno nastavitelný popruh na hlavu
X-plore 3500 - speciální funkce:
Tělo masky je vyrobeno z inovativního, nového materiálu: velmi jemný k pleti, měkký a bez obsahu silikonu - vlastnosti, které kombinují velké pohodlí s vynikající odolnost
rozevírací popruh: rozepnutím popruhu na krku lze masku sundat z obličeje, aniž by sklouzla z temene hlavy; vnitřní povrch masky směřuje k tělu a chrání ho proti kontaminaci.
Hmotnost: 95 g
Certifikace: EN 140