Tisk…
VWR®, pufrovací tablety pro hematologii
Dodavatel: VWR Chemicals
331552SEA 1740 CZK
331552S 331562U 331932D 331942F
VWR®, pufrovací tablety pro hematologii
Pufry Pufry mikrobiologické
Tyto tablety poskytují rychlý a pohodlný způsob přípravy roztoku pufru.
Tyto tablety nabízí rychlou a pohodlnou metodu přípravy roztoků pufrů.
Tableta se rozpouští v destilované vodě a lze z ní připravit až 100 ml hotového roztoku o stabilním pH (udávaném v tabulce) při teplotě 20 °C. Molarita roztoku pufru je 0,005 M.