Tisk…
Krycí brýle, uvex super OTG
Dodavatel: UVEX
9169.065 9169.080 9169.260 9169.081
111-8251EA 1130 CZK
111-8251 111-8258 111-8259 111-1216
Krycí brýle, uvex super OTG
Brýle
Krycí brýle Super OTG mají tenké, bezkloubové postranice z Grilamid® (kombinace tvrdých a měkkých plastů). Kombinují výhody brýlí s postranicemi a pohodlí čelenky.
  • Grilamid® je vysoce odolný k nárazům, dokonce i při nízkých teplotách a je též odolný k chemikáliím
  • postranice se rychle a snadno přizpůsobí; konce postranic jsou obzvláště hladké a jemné
  • naklonění zorníku 11° garantuje dobrou viditelnost, při pohledu dolů a brání nositeli v zakopnutí
  • zakřivený zorník výborně kryje oči, aniž by se dotýkal předepsaných brýlí pod ním
Weight: 38 g
Hmotnost: 38 g
Certifikace: EN 166-168, EN 170