Tisk…
Síran zinečnatý heptahydrát Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor Performance Materials
P134-33EA 2690 CZK
P134-33 P134-38
Síran zinečnatý heptahydrát Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Síran zinečnatý heptahydrát
Certifikace: Meets Ph. Eur. chemical specifications.
Vzorec: ZnSO₄·7H₂O
MDL Number: MFCD00149894
CAS číslo: 7446-20-0
UN: 3077
ADR: 9,III