Tisk…
Oxid zinečnatý Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor Performance Materials
Synonyms: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
P106-33EA 1310 CZK
P106-33 P106-42
Oxid zinečnatý Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Zinc oxide
Certifikace: Meets Ph. Eur. Chemical Specifications.
Vzorec: ZnO
MDL Number: MFCD00011300
CAS číslo: 1314-13-2
UN: 3077
ADR: 9,III