Tisk…
Souprava pro testování drog
Dodavatel: VWR Chemicals
321481PEA 30420 CZK
321481P 321602G 321612Y 321622K 321632M 321642X 321652Q
Souprava pro testování drog
Testy na drogy
Tato souprava poskytuje pohodlný způsob screeningu podezřelého materiálu na zakázané drogy. Schéma a činidla byly vyvinuty v laboratoři vládního chemika. Každá souprava poskytuje dostatek činidel pro nejméně 200 testů.
  • Souprava obsahuje:
  • 20 (4 krabičky po 5 ampulkách 0,2 ml) ampulek s markýzovým činidlem
  • 1×10 ml kokainového činidla
  • 1×10 ml barbiturátového činidla
  • 1×10 ml LSD činidla
  • 1×20 ml činidla pro stanovení Cannabis 1
  • 1×10 ml činidla pro stanovení Cannabis 2
  • 1×5 g speciálního pevného činidla pro stanovení Cannabis
  • 1×20 g neutralizačního média
  • 4 krabič