Tisk…
WiFi záznamníky teploty a vlhkosti, nový Saveris 2
Dodavatel: Testo
0572.2031 0572.2032 0572.2033 0572.2034 0572.2035
620-2695EA 4720 CZK
620-2695 620-2696 620-2697 620-2698 620-2699
WiFi záznamníky teploty a vlhkosti, nový Saveris 2
Záznamníky dat (Dataloggery)
Systém ukládání dat Saveris 2 WiFi je moderní řešení pro sledování hodnoty teploty a vlhkosti ve skladech a pracovnách. Instalace systému je dětskou hrou a lze ji provést buď prostřednictvím prohlížeče, nebo pomocí aplikace Saveris 2.
  • přesnost dat prostřednictvím sítě sítě WLAN
  • veškerá naměřená data máte vždy k dispozici na libovolném zařízení
  • při překročení limitů je odeslán alarm
  • snadnější konfigurace, zasílání alarmů a analýza ViFi rozsahu díky aplikaci Saveris 2 App
  • bezplatné online datové úložiště (Testo Cloud)
  • díky dlouhé životnost baterie není nutné časté zasílání systému Saveris 2 do servisu
WiFi dataloggery spolehlivě zaznamenávají teplotu, vlhkost v nastavitelných intervalech a přenášejí naměřené hodnoty přímo přes bezdrátovou LAN do cloudu. Uložené hodnoty lze analyzovat kdykoli a kdekoli pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo PC s připojením k internetu. Překročení limitních hodnot je okamžitě hlášeno e-mailem, volitelně SMS nebo prostřednictvím aplikace Saveris 2 jako push notifikace. To umožňuje mít kritické procesy vždy pod kontrolou, i když nejste na místě.