Tisk…
SPE kolony pro zvláštní aplikace, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ anhydrous sodium sulfate-florisil
Dodavatel: Avantor
7495-04EA 10460 CZK
7495-04 7495-18
SPE kolony pro zvláštní aplikace, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ anhydrous sodium sulfate-florisil
Kolony chromatografické
Tyto SPE kolony jsou navrženy pro čištění uhlovodíkových výluhů z vody.
Certifikace: ISO 9377-2